Learn More
R&L Enterprises™ Abrazadera para vaso de precipitados
Admite vasos de precipitados de hasta 5 l. Las abrazaderas para vasos de precipitados R&L Enterprises™ se fabrican con acero inoxidable y una aleación de cinc; las mordazas están cubiertas de fibra de vidrio.
Marca:  R&L Enterprises™ 2123/1
Código de producto. 11789027
  • 59.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Mordazas abiertas hasta 180 mm
  • Diámetro de las varillas de 9,5 mm
  • La varilla horizontal se desplaza para que los vasos grandes se aseguren en línea con el eje de la varilla de soporte vertical
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
Aleación de aluminio, acero inoxidable
Para su uso con vasos de precipitados de hasta 5 l
Fundas de fibra de vidrio ignífuga
Pinzas
con mordazas recubiertas de fibra de vidrio
360 mm