Learn More
Wesbart™ Gradillas para tubos de ensayo de aluminio anodizado
Gradillas anodizadas de aluminio Wesbart para almacenar tubos de ensayo
Marca: Wesbart™ SP2012
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Plataforma sencilla, doble o triple
- Gradillas para tubos de ensayo de aluminio para almacenar tubos.
Especificaciones
Test Tube Rack | |
Autoclavable | |
12 | |
Sí | |
290 x 40 x 46 mm | |
20 mm |
Aluminum Test Tube Rack | |
Tubes (20 mm) | |
Rectangular | |
No estéril | |
46 mm |
Título del producto
Wesbart™ Gradillas para tubos de ensayo de aluminio anodizado > Test Tube Rack; Dimensions: 290 x 40 x 46 mm; Diameter: 20 mm; Holds: 12 Tubes
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido