Learn More
Nickel Electro™ Cubeta de aluminio con tapa
Código de producto. 12747356 Tienda Nickel-Electro Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 mL
13 ml
45 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 12747356
Marca: Nickel Electro™ 650
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Made of durable aluminum, these Nickel Electro™ Aluminum Basins with Lid are ideal in laboratory environments.
  • Para determinación de la humedad en el carbón
  • Cubeta con fondo de aluminio plano con tapa 
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 45 ml
Material Aluminio
Tipo Cubeta de evaporación
Para utilizar con (aplicación) Para determinación de la humedad en el carbón
Altura (métrico) 14 mm
Diámetro (métrico) 65 mm