Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vaso de precipitado de aluminio con reborde de vertido
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
- Una película de óxido altamente impermeable (de aproximadamente 5 nm de grosor) es resistente a la corrosión por agua de mar, y otras soluciones acuosas y químicas.
- El aluminio ofrece estabilidad química en presencia de la mayoría de los compuestos orgánicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Con reborde de vertido |
| Diámetro exterior (métrico) | Parte superior: 56 mm; parte inferior: 48 mm |
| Capacidad (métrico) | 125 ml |
| Material | Aluminio |
| Altura (métrico) | 57 mm |
| Tipo | Vaso de precipitados |