Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vaso de precipitado de aluminio con reborde de vertido
Código de producto. p-6685012
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
No se recomienda su uso a altas temperaturas
Código de producto. 15463685
Marca: Thermo Scientific Chemicals 039046.KT
Solicitar formato a granel o personalizado
No se recomienda su uso a altas temperaturas
El reborde de vertido facilita el vertido de líquidos en otros recipientes.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Una película de óxido altamente impermeable (de aproximadamente 5 nm de grosor) es resistente a la corrosión por agua de mar, y otras soluciones acuosas y químicas.
  • El aluminio ofrece estabilidad química en presencia de la mayoría de los compuestos orgánicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Con reborde de vertido
Diámetro exterior (métrico) Parte superior: 56 mm; parte inferior: 48 mm
Capacidad (métrico) 125 ml
Material Aluminio
Altura (métrico) 57 mm
Tipo Vaso de precipitados