Learn More
Buerkle™ Frascos de aluminio con tapón de rosca de polipropileno a prueba de alteraciones con junta interior de aluminio
2.09 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
38 mL
60 ml
120 mL
300 mL
600 ml
1200 mL
3000 mL
5600 ml
Descripción
Frasco de aluminio especialmente apto para el almacenamiento o transporte de sustancias y muestras de referencia que se deben almacenar completamente inalteradas. Se puede vaciar completamente sin residuos, olor neutro, impermeable a la luz, resistente a la corrosión.
- Aluminio puro (material AL 99.5)
- Con tapón de rosca a prueba de manipulación de PP con junta interior de aluminio
- Con certificado UN
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 38 mL |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento, transporte o envío de sustancias y muestras de referencia que se deben almacenar completamente inalteradas |
Material | Aluminio |
Closure Included | Sí |
Forma | Forma redonda |
Altura (métrico) | 7 cm |
Material del cierre | Polipropileno con junta interior de aluminio |
Tipo de tapón | Sí |