Learn More
Buerkle™ Frascos de aluminio con tapón de rosca a prueba de manipulación y sello interior
Código de producto. p-8001762 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
38 mL
60 ml
120 mL
300 mL
600 ml
1200 mL
3000 mL
5600 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10609762 38 mL 1 PCS
10501561 60 ml cada uno
11826433 120 mL 1 PCS
11836433 300 mL 1 PCS
11846433 600 ml 1 PCS
10247890 1200 mL 1 PCS
15893944 3000 mL cada uno
15803954 5600 ml cada uno
8 options
Código de producto. 10609762
Marca: Buerkle™ 03270038
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se pueden vaciar completamente sin residuos. Los frascos de aluminio Buerkle™ con tapón de rosca a prueba de manipulaciones y junta interior son de olor neutro, impermeables a la luz y a prueba de corrosión. Especialmente aptos para el almacenamiento, transporte o envío de sustancias y muestras de referencia que se deben almacenar completamente inalteradas.
Frasco de aluminio especialmente apto para el almacenamiento o transporte de sustancias y muestras de referencia que se deben almacenar completamente inalteradas. Se puede vaciar completamente sin residuos, olor neutro, impermeable a la luz, resistente a la corrosión.
  • Aluminio puro (material AL 99.5)
  • Con tapón de rosca a prueba de manipulación de PP con junta interior de aluminio
  • Con certificado UN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Capacidad (métrico) 38 mL
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento, transporte o envío de sustancias y muestras de referencia que se deben almacenar completamente inalteradas
Material Aluminio
Closure Included Sí
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 7 cm
Material del cierre Polipropileno con junta interior de aluminio
Tipo de tapón Tapón de rosca a prueba de manipulación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.