Learn More
Fisherbrand™ Cánulas de viales de aluminio
GREENER_CHOICE
Organice las muestras criogénicas para almacenamiento en congelador o inmersión en recipientes Dewar. Las cánulas de viales de aluminio Fisherbrand™ se doblan para adaptarse a la mayoría de las principales marcas de viales criogénicos. Disponibles en dos tamaños para aceptar viales de 2.0 ml y 5.0 ml.
Marca:  Fisherbrand™ HS23206
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11968084
  • 32.15€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 05-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los contenedores de aluminio contienen viales para almacenamiento en congelador o inmersión recipientes Dewar LN2.
  • Para su uso en fase líquida y vapor; utilice solo viales aprobados
  • Los contenedores se pueden doblar para adaptarse a las principales marcas de viales criogénicos
  • Disponibles en dos tamaños:
    • El contenedor de 290 mm puede albergar viales de hasta 5 × 2 ml
    • El contenedor de 300 mm puede albergar viales de hasta 6 × 5,0 ml
Especificaciones
Especificaciones
300 mm
6 viales de hasta 5,0 ml
1 kg
Varilla
Para almacenamiento en congelador o recipientes de LN2
12/paquete
Aluminio