Learn More
Sperian™ Contenedores de aluminio
Protege frente a una multitud de riesgos asociados a numerosos entornos. Los filtros Sperian™ Honeywell™ RD40 de aluminio se colocan en posición baja para no obstaculizar el campo de visión.
Marca:  Sperian™ 1784140
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11851781
  • 92.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 07-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • El cuerpo fabricado de aluminio proporciona una óptima resistencia a peligros
  • Baja resistencia a la respiración
  • Disponibles en modelos para proteger contra partículas en suspensión en el aire, peligros biológicos, productos químicos, contaminación y gas, humo y vapore.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Canister
RD40
Aleación de aluminio con cubierta de PE carbón activado e impregnado
Protección respiratoria contra vapores de mercurio, partículas sólidas y líquidas
Modelo HgP3
C.E. Declaración de Conformidad - Categoría CE PPE- 3, Garantía de Calidad - ISO 9001 / 2000, Número de Certificado CE- 757, Certificación CE - Certificación CE, Número de Certificación CE-757
Rojo, Blanco
ALU RD40 HG+P3
Mascarilla completa equipada con un conector Rd40