Learn More
Sperian™ Contenedores de aluminio
Protege frente a una multitud de riesgos asociados a numerosos entornos. Los filtros Sperian™ Honeywell™ RD40 de aluminio se colocan en posición baja para no obstaculizar el campo de visión.
Marca: Sperian™ 1785014
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El cuerpo fabricado de aluminio proporciona una óptima resistencia a peligros
- Baja resistencia a la respiración
- Disponibles en modelos para proteger contra partículas en suspensión en el aire, peligros biológicos, productos químicos, contaminación y gas, humo y vapore.
Especificaciones
Canister | |
RD40 | |
Aleación de aluminio con cubierta de PE carbón activado e impregnado | |
Protección respiratoria contra gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición inferior a 65°C, gases y vapores inorgánicos, partículas sólidas y líquidas | |
Modelo AXB2P3 |
E.C. Declaración de Conformidad- CE Categoría PPE- 3, Garantía de Calidad- ISO 9001 / 2000, Número de Certificado CE- 0070-003-079-06-96-0120 Ext. 01-02-00, Atestado CE- EC Attestation, Número de Atestado CE- 0070-003-079-06-96-0120 Ext. 01-02-00, Declaración | |
Gris, Blanco, Verde | |
ALU RD40 AXBP3 | |
Mascarilla completa equipada con un conector Rd40 | |
1 unidad |