Learn More
Sperian™ Contenedores de aluminio
Protege frente a una multitud de riesgos asociados a numerosos entornos. Los filtros Sperian™ Honeywell™ RD40 de aluminio se colocan en posición baja para no obstaculizar el campo de visión.
Marca:  Sperian™ 1783040
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11857050
  • 70.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • El cuerpo fabricado de aluminio proporciona una óptima resistencia a peligros
  • Baja resistencia a la respiración
  • Disponibles en modelos para proteger contra partículas en suspensión en el aire, peligros biológicos, productos químicos, contaminación y gas, humo y vapore.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Canister
RD40
ALU RD40 A2B2P3
Mascarilla completa equipada con un conector Rd40
1 unidad
E.C. Declaración de Conformidad- Categoría CE PPE- 3, Garantía de Calidad- ISO 9001 / 2000, Número de Certificado CE- 7752 A/13/1 PSA, Atestado CE- Atestado CE, Número de Atestado CE- 7752 A/13/1 PSA, Certificaciones- EN 14387, EN 143, EN 12941, Filtro HON
Aleación de aluminio con cubierta de PE carbón activado e impregnado
Protección respiratoria contra gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición inferior a 65°C, gases y vapores inorgánicos, partículas sólidas y líquidas
Modelo A2B2P3RD