Learn More
Ebro Electronic™ Serie de termómetros de termopar robustos TFN 520 / 530
Termómetros de alta precisión para una amplia gama de aplicaciones de medición y control en el laboratorio y en la industria.
Marca: Ebro Electronic™ 1341-3854
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Temperatura. Rango: -200 a 1200 grados C (K), -100 a 800 grados C (J), -50 a 300 grados C (T), -100 a 600 grados C,Información de órdenes
DimMaterial
Especificaciones
Maletín de transporte | |
Aluminio | |
AG 130 |