Learn More
Haldenwanger™ Crisoles de fondo plano cilíndricos de cerámica de aluminio
22.91€ - 119.00€
Especificaciones
Material | Cerámica de aluminio |
---|---|
Product Type Specs | Crisol |
Forma | Cilíndrico |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10540252
|
Haldenwanger™
L ALSINTTIEGEL*A/1 |
5 ml |
22.91€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10252311
|
Haldenwanger™
L ALSINTTIEGEL*A/3 |
30 ml |
52.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10453731
|
Haldenwanger™
L ALSINTTIEGEL*A/4 |
60mL |
70.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10048660
|
Haldenwanger™
L ALSINTTIEGEL*A/5 |
110mL |
119.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Cerámica de aluminio | |
Crisol | |
Cilíndrico |