Learn More
Bochem™ Cucharas químicas de aluminio
Fabricadas con aluminio. Las cucharas químicas de aluminio Bochem™ están disponibles en numerosos tamaños.
Marca:  Bochem™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10718291
  • 49.80€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cuchara para productos químicos
  • Fabricado con aluminio
  • Disponible en muchos tamaños
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
Cuchara química
Aluminio
2500 mL
95mm
430 mm