Learn More
Cloruro de aluminio, anhidro, polvo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11305015
Cloruro de aluminio, anhidro, polvo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11305015
500 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Código de producto. 11305015
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L18489.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Aluminum chloride is used to control excessive sweating. It is commonly used as a catalyst for the halogenation (especially chlorination) of aromatic groups, as well as in the Friedel Crafts reaction. It is also used in the Meerwein-Ponndorf-Verley reduction. It is widely used in the manufacturing of petrochemicals such as alkylbenzene, ethylbenzene, alkyl aryl ketone, ethyl chloride. It is used for making detergents, polymerization and isomerization reactions of hydrocarbons.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de aluminio se usa para controlar la sudoración excesiva. Se utiliza comúnmente como catalizador para la halogenación (especialmente la cloración) de los grupos aromáticos, así como en la reacción de Friedel Crafts. También se utiliza en la reducción de Meerwein-Ponndorf-Verley. Se utiliza muy a menudo en la fabricación de productos petroquímicos como el alquilbenceno, el etilbenceno, la alquilarilcetona, el cloruro de etilo. Se utiliza para fabricar detergentes, en reacciones de polimerización e isomerización de hidrocarburos.
Solubilidad
Soluble en ácido clorhídrico, etanol, cloroformo y tetracloruro de carbono. Ligeramente soluble en benceno.
Notas
El cloruro de aluminio es higroscópico. Se debe envasar en un recipiente bien cerrado y almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Es reactivo al agua y corrosivo en la naturaleza. Reacciona vigorosamente con las bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7446-70-0
Fórmula molecular AlCl3
Peso molecular (g/mol) 133.33
Número MDL MFCD00003422
Clave InChI VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
Nombre IUPAC tricloruro de aluminio(3+)
SMILES [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum chloride
Punto de fusión 190°C (sublimation)
Nombre de nota anhydrous
pH 2.4
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Número UN UN1726
Índice Merck 14,337
Información de solubilidad Soluble in hydrochloric acid,ethanol,chloroform and carbon tetrachloride.Slightly soluble in benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.34
Porcentaje de pureza 99%
Olor Pungent
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 2.44
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteX30K036 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/11/2024 Catalog NumberL18489.36,L18489.22
Número de loteA0461105 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberL18489.36,L18489.22
Número de loteS27K025 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/08/2024 Catalog NumberL18489.36,L18489.22
Número de loteR17K033 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/08/2024 Catalog NumberL18489.36,L18489.22
Número de loteN18I009 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/02/2024 Catalog NumberL18489.36,L18489.22
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de aluminio, anhidro, polvo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >