Learn More
Cloruro de aluminio, anhidro, polvo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395005
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. 11395005
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L18489.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7446-70-0 | AlCl3 | 133.33 g/mol
Aluminum chloride is used to control excessive sweating. It is commonly used as a catalyst for the halogenation (especially chlorination) of aromatic groups, as well as in the Friedel Crafts reaction. It is also used in the Meerwein-Ponndorf-Verley reduction. It is widely used in the manufacturing of petrochemicals such as alkylbenzene, ethylbenzene, alkyl aryl ketone, ethyl chloride. It is used for making detergents, polymerization and isomerization reactions of hydrocarbons.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de aluminio se usa para controlar la sudoración excesiva. Se utiliza comúnmente como catalizador para la halogenación (especialmente la cloración) de los grupos aromáticos, así como en la reacción de Friedel Crafts. También se utiliza en la reducción de Meerwein-Ponndorf-Verley. Se utiliza muy a menudo en la fabricación de productos petroquímicos como el alquilbenceno, el etilbenceno, la alquilarilcetona, el cloruro de etilo. Se utiliza para fabricar detergentes, en reacciones de polimerización e isomerización de hidrocarburos.
Solubilidad
Soluble en ácido clorhídrico, etanol, cloroformo y tetracloruro de carbono. Ligeramente soluble en benceno.
Notas
El cloruro de aluminio es higroscópico. Se debe envasar en un recipiente bien cerrado y almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Es reactivo al agua y corrosivo en la naturaleza. Reacciona vigorosamente con las bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7446-70-0
Fórmula molecular AlCl3
Peso molecular (g/mol) 133.33
Número MDL MFCD00003422
Clave InChI VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
Nombre IUPAC tricloruro de aluminio(3+)
SMILES [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum chloride
Punto de fusión 190°C (sublimation)
Nombre de nota anhydrous
pH 2.4
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Número UN UN1726
Índice Merck 14,337
Información de solubilidad Soluble in hydrochloric acid,ethanol,chloroform and carbon tetrachloride.Slightly soluble in benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.34
Porcentaje de pureza 99%
Olor Pungent
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 2.44
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Aluminum chloride