Descripción
- Abrazadera para soporte S2, soporte S2 XXL y soporte telescópico, de 12 mm a 32 mm de diámetro
- Para su uso en la fijación de agitadores al soporte
- Acepta varillas de 13 mm a 25 mm de diámetro
- Abrazaderas de aluminio con resina epoxi
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Stand Clamp |
| Material | Aluminio |
| Diámetro (imperial) | 0.5 to 1.3 in. |
| Diámetro (métrico) | 13 a 32 mm |
| Color | Negro |
| Jaw Type | No cargado por resorte |
| Esterilidad | No estéril |
| Recubrimiento | Epoxy Resin |