Learn More
VACUUBRAND™ Anillo de apriete de aluminio
A rapid connection that can be mounted without any tools for soft seals and indium seals.
Marca:  VACUUBRAND™ 20660001
22.80 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10518381
  • 24.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Se suministra con tuerca de mariposa
  • Disponibles en dos tamaños distintos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
20/25 mm
Aluminio
DN de 20/25 mm
Para brida KF pequeña
1 unidad
anillo de fijación
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
VACUUBRAND™ Anillo de apriete de aluminio > Tamaño:DN 20/25mm