Learn More
3M™ Tapones para oídos E-A-R™ E-A-Rsoft FX
Click to view available options
Corded:
Con cable
Sin cordón
Tamaño de la unidad:
200 pares
Descripción
- Tapón para los oídos con la atenuación máxima disponible a 39 dB.
- El acabado cónico suave facilita el ajuste y ayuda a formar un ajuste cómodo.
- La forma del reborde, cuando se enrolla, sirve como un dispositivo de inserción muy eficaz.
- Ideal para aquellos que buscan una mayor atenuación.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde neón |
| Cantidad | 200/Paq. |
| Corded | Sin cordón |
| Tipo de producto | Tapón para los oídos |
| Modelo | Enrollables |