Learn More
Thermo Scientific™ Cierres para encapsular de aluminio con septos preajustados para viales de 12 x 32 mm.
Código de producto. 12403738
Click to view available options
Color:
Amarillo, Rojo, Blanco
Gris, plata, Silver
Plata
Plata, Negro
Septo:
Clorobutilo
Elastómero Viton negro
Septos de polipropileno
septo de PTFE rojo/silicona blanca preajustados
Packungsgröße:
paquete de 100
paquete de 1000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12403738
Marke: Thermo Scientific™ C40113A
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Puede contar con una cierre seguro y estanco con los cierres de rosca de aluminio Thermo Scientific™ National.
Puede contar con una cierre seguro y estanco con los cierres de rosca de aluminio Thermo Scientific™ National.
  • Los cierres de aluminio anodizado se ajustan a todos los viales con tapón de rosca de 11 mm.
  • El material Seal 2000™ se ha formulado especialmente para mejorar el rendimiento de fondo en PTFE/caucho rojo.
  • Los septos Viton™ ofrecen un buen rendimiento con detectores ECD y son resistentes a numerosos disolventes agresivos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Color (sello) Silver
Descripción Septos de polipropileno; junta de aluminio plateado
Color Plata
Material Polipropileno, Aluminio
Septo Septos de polipropileno
Línea de productos National
Tipo Para capsular
Tamaño del tapón 11 mm
Para utilizar con (equipo) Viales de 12 x 32
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt