Learn More
Thermo Scientific™ Cierres para encapsular de aluminio con septos preajustados para viales de 12 x 32 mm.
Click to view available options
Color:
Amarillo, Rojo, Blanco
Gris, plata, Silver
Plata
Plata, Negro
Septo:
Clorobutilo
Elastómero Viton negro
Septos de polipropileno
septo de PTFE rojo/silicona blanca preajustados
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Descripción
Puede contar con una cierre seguro y estanco con los cierres de rosca de aluminio Thermo Scientific™ National.
- Los cierres de aluminio anodizado se ajustan a todos los viales con tapón de rosca de 11 mm.
- El material Seal 2000™ se ha formulado especialmente para mejorar el rendimiento de fondo en PTFE/caucho rojo.
- Los septos Viton™ ofrecen un buen rendimiento con detectores ECD y son resistentes a numerosos disolventes agresivos.
Especificaciones
Especificaciones
| Color (sello) | Silver |
| Descripción | Septo de elastómero Viton negro; junta de aluminio plateado |
| Material (revestimiento) | Aluminum |
| Color | Plata, Negro |
| Material | Elastómero Viton, Aluminio |
| Septo | Elastómero Viton negro |
| Línea de productos | National |
| Tamaño del tapón | 11 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Viales de 12 x 32 |
| Tipo de producto | Para capsular |