Learn More
Thermo Scientific™ Cierres para encapsular de aluminio con septos preajustados para viales de 12 x 32 mm.
Código de producto. 12493728
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo, Rojo, Blanco
Gris, plata, Silver
Plata
Plata, Negro
Septo:
Clorobutilo
Elastómero Viton negro
Septos de polipropileno
septo de PTFE rojo/silicona blanca preajustados
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Código de producto. Color Septo unitSize
12493728 Gris, plata, Silver Clorobutilo paquete de 1000
12403738 Plata Septos de polipropileno paquete de 100
12443738 Amarillo, Rojo, Blanco septo de PTFE rojo/silicona blanca preajustados paquete de 100
12413778 Plata, Negro Elastómero Viton negro paquete de 100
4 options
Código de producto. 12493728
Marca: Thermo Scientific™ C401137
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Puede contar con una cierre seguro y estanco con los cierres de rosca de aluminio Thermo Scientific™ National.
Puede contar con una cierre seguro y estanco con los cierres de rosca de aluminio Thermo Scientific™ National.
  • Los cierres de aluminio anodizado se ajustan a todos los viales con tapón de rosca de 11 mm.
  • El material Seal 2000™ se ha formulado especialmente para mejorar el rendimiento de fondo en PTFE/caucho rojo.
  • Los septos Viton™ ofrecen un buen rendimiento con detectores ECD y son resistentes a numerosos disolventes agresivos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color (sello) Silver
Descripción Gray Chlorobutyl Septa; Silver Aluminum Seal
Material (revestimiento) Aluminum
Color Gris, plata, Silver
Material Chlorobutyl, Aluminum
Septo Clorobutilo
Línea de productos National
Tamaño del tapón 11 mm
Para utilizar con (equipo) 12 x 32 mm Vials
Tipo de producto Crimp Cap