Learn More
Thermo Scientific™ Cierres para encapsular de aluminio con septos preajustados para viales de 12 x 32 mm.
Código de producto. p-4526186
Click to view available options
Color:
Amarillo, Rojo, Blanco
Gris, plata, Silver
Plata
Plata, Negro
Septo:
Clorobutilo
Elastómero Viton negro
Septos de polipropileno
septo de PTFE rojo/silicona blanca preajustados
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Código de producto. 12493728
Marca: Thermo Scientific™ C401137
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Puede contar con una cierre seguro y estanco con los cierres de rosca de aluminio Thermo Scientific™ National.
Puede contar con una cierre seguro y estanco con los cierres de rosca de aluminio Thermo Scientific™ National.
  • Los cierres de aluminio anodizado se ajustan a todos los viales con tapón de rosca de 11 mm.
  • El material Seal 2000™ se ha formulado especialmente para mejorar el rendimiento de fondo en PTFE/caucho rojo.
  • Los septos Viton™ ofrecen un buen rendimiento con detectores ECD y son resistentes a numerosos disolventes agresivos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color (sello) Silver
Descripción Gray Chlorobutyl Septa; Silver Aluminum Seal
Material (revestimiento) Aluminum
Color Gris, plata, Silver
Material Chlorobutyl, Aluminum
Septo Clorobutilo
Línea de productos National
Tamaño del tapón 11 mm
Para utilizar con (equipo) 12 x 32 mm Vials
Tipo de producto Crimp Cap