Learn More
Nickel Electro™ Placas de disección de aluminio
Sostienen muestras pequeñas durante su transporte. La placa de disección de aluminio Nickel Electro™ es útil para trabajar con muestras pequeñas y transportarlas.
Marca:  Nickel Electro™ 629
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12790026
  • 68.95€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Aluminio
  • Forma poco profunda
  • Fabricado de una sola pieza
  • Útil cuando se trabaja y se transportan especímenes pequeños
Especificaciones
Especificaciones
Sí
Plato de disección
450 mm
50 mm
Aluminio
Rectangulares
30 mm
0,7 kg
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Nickel Electro™ Placas de disección de aluminio > Dimensiones (An x F x Al): 450 x 50 x 30mm