Learn More
Bochem™ Gato para laboratorio de epoxi de aluminio
Descripción
- Tecnología de tijera mejorada con tolerancias reducidas
- Mando ergonómico, redondeado y fácil de usar
- Construcción de tijera de acero inoxidable 18/10
- Fabricado conforme a DIN 12897
- Las normas de carga de funcionamiento dinámica máxima (kg máx. din.) y carga de funcionamiento estática máxima (kg máx. est.) son conformes a DIN 12897
- Los modelos más pequeños (hasta 240 x 240 mm; tipo 1) tienen una simple rueda de ajuste manual
- Los modelos más grandes (de 300 x 300 mm; tipo 2) recomiendan el uso del trinquete incluido, que se conecta con una rueda de ajuste especial
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Epoxi de aluminio |
| Altura (métrico) | Entre 60 y 275 mm |
| Longitud de la base (métrico) | 160 mm |
| Tipo de producto | Clavija de laboratorio |
| Cantidad | 1 unidad |