Learn More
Brady™ Aluminum Evacuation Panel Safety Signs
Marca: Brady™ 807243
Detalles adicionales : Peso : 0.12000kg
Especificaciones
Aluminio | |
con flecha hacia arriba | |
297 mm | |
148 mm | |
Señal de seguridad de panel de evacuación |
1 unidad | |
para marcadores de tuberías y señales de seguridad | |
120 °C | |
Salida y salida de emergencia | |
Blanco sobre verde |