Learn More
Eppendorf™ Rotores de aluminio de ángulo fijo
Código de producto. 10422662 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Capacidad:
18 x 1,5/2 ml
24 x 1,5/2 ml
4 x 0,2 mL
Incluye:
Tapa de polipropileno
Tapa de rotor para aerosoles
Vel. máx:
14.680 rpm
14.680 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10422662
Marca: Eppendorf™ 5424706002
Utilice estos rotores para una gran variedad de aplicaciones. Los rotores de ángulo fijo de aluminio Eppendorf™ son ideales para laboratorios moleculares y biológicos.
  • Surtido de cuatro rotores
  • El rotor estándar admite tubos de 1,5 ml/2,0 ml
  • Se puede centrifugar en el rotor correspondiente columnas de centrifugado/kits y tiras de PCR*
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Aluminio
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 18 x 1,5/2 ml
RCF máx. 17.347 x g
Vel. máx 14.680 rpm
Incluye Tapa de polipropileno