Learn More
Eppendorf™ Rotores de aluminio de ángulo fijo
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Capacidad:
18 x 1,5/2 ml
24 x 1,5/2 ml
4 x 0,2 mL
Incluye:
Tapa de polipropileno
Tapa de rotor para aerosoles
Vel. máx:
14.680 rpm
14.680 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Opción de cuatro rotores diferentes
- El rotor estándar que admite tubos de 1,5 ml/2,0 ml
- Tiras y kits para PCR* y columnas de centrifugado que se pueden centrifugar en el rotor correspondiente
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Tipo | Rotor de ángulo fijo |
| Capacidad | 4 x 0,2 mL |
| RCF máx. | 17.829 x g |
| Vel. máx | 14.680 rpm |
| Incluye | Tapa de rotor para aerosoles |