Learn More
Escama de aluminio, 11 micrómetros, 99,7 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15446685
Escama de aluminio, 11 micrómetros, 99,7 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15446685
250 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Código de producto. 15446685
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045031.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7429-90-5
Fórmula molecular Al
Peso molecular (g/mol) 26.98
Número MDL MFCD00134029
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum
Color Plata a gris
Aspecto Silver Gray flakes
Densidad 2.7g/cm3
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.7% (Metals basis)
Cantidad 250 g
Punto de ignición 400°C (752°F)
Nombre IUPAC aluminium
Olor Odorless
Sensibilidad Water reactive
Formulario Escamas
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteZ18K002 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/01/2025 Catalog Number045031.30,045031.A1,045031.A7
Número de loteN10J001 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/10/2023 Catalog Number045031.30,045031.A1,045031.A7
Número de loteX17J037 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/10/2023 Catalog Number045031.30,045031.A1,045031.A7
Número de loteX31I006 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/11/2022 Catalog Number045031.30,045030.22,045030.A3,045030.36
Número de loteP01I049 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number045031.30,045033.04,045031.A1,045031.A7
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminio
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido pirofórico Categoría 1
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P222-No dejar que entre en contacto con el aire.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P422-Almacenar el contenido en .
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
RUO – Research Use Only
Título del producto
Escama de aluminio, 11 micrómetros, 99,7 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >