Learn More
Korff™ Láminas de aluminio
71.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10136710
|
Korff™
10420 |
10000 L x 500mm W |
71.00€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Papel de aluminio | |
Aluminio |