Learn More
Wheaton™ Cierres de aluminio completamente rasgables
Marca: Wheaton™ 700009
59.80 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.38520kg
Especificaciones
Plateado | |
Aluminio | |
Sí | |
20 mm |