missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aluminum Hydroxide, Reagent grade, Honeywell™

Código de producto. 15622420
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Reagent Grade

  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 21645-51-2
Fórmula molecular AlH3O3
Peso molecular (g/mol) 78.00
Número MDL MFCD00003420
Clave InChI WNROFYMDJYEPJX-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC aluminium(3+) trihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[Al+3]

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Aluminum Hydroxide
Punto de fusión 300°C
Color Blanco
Cantidad 2 kg
Fórmula lineal Al(OH)3
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 78g/mol
Grado Reactivo
Envase Frasco de polietileno
Aspecto Powder
Densidad 2.42g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'