Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - Direction arrow 90°, To the right, Green
Sign compliant to ISO 7010.
9.05€ - 11.30€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
---|---|
Material | Aluminio |
Tipo de montaje | Soporte esquinero |
Para utilizar con (aplicación) | Interiores y exteriores |
Grosor | 1,016 mm |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15664277
|
Brady™
814424 |
100 mm | 100 mm |
9.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15674277
|
Brady™
814425 |
200 mm | 200 mm |
11.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Aluminum
- For indoor and outdoor use
Especificaciones
ISO 7010 | |
Soporte esquinero | |
1,016 mm | |
Cuadrada | |
Blanco sobre verde |
Aluminio | |
Interiores y exteriores | |
De - 40 °C a 140 °C | |
Globales |