Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - Do not walk or stand here
Código de producto. 15644657
Click to view available options
Diámetro (métrico):
100 mm
200 mm
315 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15644657
Marca: Brady™ 824985
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Señal conforme a ISO 7010.
  • Aluminio
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC P024-Dia 200-AL-CRD/1
Material Aluminio
Cantidad 1 unidad
Diámetro (métrico) 200 mm
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Grosor 1,016 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 140 °C
Forma Redondo
Idiomas Globales
Color Negro sobre Blanco