Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - Do not walk or stand here
Código de producto. 15654657
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
100 mm
200 mm
315 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
15654657 315 mm cada uno
15634657 100 mm cada uno
15644657 200 mm cada uno
3 options
Código de producto. 15654657
Marca: Brady™ 824986
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Señal conforme a ISO 7010.
  • Aluminio
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC P024-Dia 315-AL-CRD/1
Material Aluminio
Cantidad 1 unidad
Diámetro (métrico) 315 mm
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Grosor 1,016 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 140 °C
Forma Redondo
Idiomas Globales
Color Rojo