Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - Fire alarm call point
Señal conforme a ISO 7010.
9.30€ - 11.60€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
---|---|
Material | Aluminio |
Cantidad | 1 unidad |
Para utilizar con (aplicación) | Interiores y exteriores |
Grosor | 1,016 mm |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15634417
|
Brady™
817688 |
100 mm | 100 mm |
9.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15644417
|
Brady™
817689 |
200 mm | 200 mm |
11.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Aluminum
- For indoor and outdoor use
Especificaciones
ISO 7010 | |
1 unidad | |
1,016 mm | |
Cuadrada | |
Blanco sobre rojo |
Aluminio | |
Interiores y exteriores | |
De -40 °C a 140 °C | |
Globales |