Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - Use handrail
Sign compliant to ISO 7010.
12.10€ - 35.90€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
---|---|
Material | Aluminio |
Cantidad | 1 unidad |
Para utilizar con (aplicación) | Interiores y exteriores |
Grosor | 1,016 mm |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15684507
|
Brady™
819620 |
100 mm |
12.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15694507
|
Brady™
819621 |
200 mm |
14.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15604517
|
Brady™
819622 |
315 mm |
35.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Aluminum
- For indoor and outdoor use
Especificaciones
ISO 7010 | |
1 unidad | |
1,016 mm | |
Redondo | |
Blanco sobre azul |
Aluminio | |
Interiores y exteriores | |
De - 40 °C a 140 °C | |
Globales |