Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - Warning; Radioactive material or ionizing radiation
Señal conforme a ISO 7010.
6.00€ - 27.35€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
---|---|
Material | Aluminio |
Cantidad | 1 unidad |
Para utilizar con (aplicación) | Interiores y exteriores |
Grosor | 1,016 mm |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15634687
|
Brady™
826770 |
100 mm | 87 mm | N/A | |||||
15644687
|
Brady™
826771 |
200 mm | 173 mm |
12.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15654687
|
Brady™
826772 |
315 mm | 273 mm | N/A | |||||
Descripción
- Aluminum
- For indoor and outdoor use
Especificaciones
ISO 7010 | |
1 unidad | |
1,016 mm | |
Triangular | |
Negro sobre amarillo |
Aluminio | |
Interiores y exteriores | |
De -40 °C a 140 °C | |
Globales |