Learn More
Welch™ Centrado interior de aluminio KF con junta tórica de Viton
Diseñados para su uso con bombas de vacío de paletas giratorias CRVpro. Los anillos de centrado interior de aluminio KF Welch Ilmvac™ incluyen una junta tórica de fluoroelastómero reemplazable.
Marca:  Welch™ 701091
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10680343
  • 7.10€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Anillo de centrado de acero inoxidable con junta tórica de Viton
  • Junta tórica de fluoroelastómero reemplazable
  • Los conjuntos de anillo de centrado se colocan entre dos bridas ISO con los diámetros exteriores correspondientes
  • La parte más ancha del anillo de centrado descansa en el interior de una ranura de localizador para el anillo de centrado (brida vacía) o contrataladro (brida taladrada) en el Kwik-Flange™
  • La junta tórica descansa sobre la superficie pulida plana fuera de la ranura del localizador o contrataladro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Separador 16 DN
Aluminio
1 unidad
Centrado interior KF
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Welch™ Centrado interior de aluminio KF con junta tórica de Viton > D.E.: 16 mm