Learn More
Nickel Electro™ Vasos de precipitados de aluminio de laboratorio
Tienda Nickel-Electro Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Descripción
- Fabricados según un diseño de una sola pieza duradero
- Base plana para mayor estabilidad durante el uso y grosor de pared uniforme
- Borde acampanado muy amplio para mayor durabilidad
- Boquilla para facilitar el vertido
- Exterior pulido semibrillante
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 100 ml |
Material | Aluminio |
Altura (métrico) | 57 mm |
Incluye | Boquilla |
Tipo | Vaso de precipitados |
Título del producto
Nickel Electro™ Vasos de precipitados de aluminio de laboratorio >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido