Learn More
Nickel Electro™ Vasos de precipitados de aluminio de laboratorio
Tienda Nickel-Electro Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
5 PCS
cada uno
paquete de 5
Descripción
- Fabricados según un diseño de una sola pieza duradero
- Base plana para mayor estabilidad durante el uso y grosor de pared uniforme
- Borde acampanado muy amplio para mayor durabilidad
- Boquilla para facilitar el vertido
- Exterior pulido semibrillante
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | Aluminio |
| Altura (métrico) | 57 mm |
| Incluye | Boquilla |
| Tipo | Vaso de precipitados |