Learn More
Fisherbrand™ Gatos de laboratorio de aluminio
Ofrece un ajuste preciso de la altura girando un tornillo. Los gatos de laboratorio de aluminio Fisherbrand™ se fabrican en función de las tolerancias y presentan un tornillo de accionamiento de acero inoxidable.
Marca: Fisherbrand™ 2036
Descripción
- Acabado anodizado azul
- Completamente estable y libre de movimientos de balanceo
- Las placas superior e inferior están diseñadas especialmente para extrusión de aluminio, lo que proporciona un soporte rígido y sólido excepcional
Especificaciones
Aluminio | |
200 mm | |
Con tornillo de accionamiento de acero inoxidable | |
1 unidad |
Entre 57 y 290 mm | |
200 mm | |
Clavija de laboratorio |
Título del producto
Fisherbrand™ Gatos de laboratorio de aluminio > Tamaño de la placa: 200 x 200 mm; Altura máx.: 290: mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido