Learn More
Brady™ Aluminum with Over laminated Polyester Transport Signs
Marca: Brady™ 810945
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
ISO 7010 | |
Aluminio, Poliéster | |
Aluminio con sobrelaminado de poliéster | |
200 mm | |
200 mm | |
Romboide | |
Señal de transporte |
ADR 5.2 WF-297*297-B7525 | |
1 unidad | |
Se utiliza para las señales de seguridad en interiores y exteriores | |
0,024 mm | |
De -40 °C a 140 °C | |
Peróxido orgánico 5.2 | |
Negro sobre amarillo, rojo y negro sobre blanco |