Learn More
Hidrato de oxalato de aluminio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359648
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Aluminum oxalate is used as a mordant for printing textiles and dyeing cotton. It finds use as a laboratory reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 814-87-9
Fórmula molecular C6Al2O12
Peso molecular (g/mol) 318.02
Número MDL MFCD00050791
Clave InChI ZCLVNIZJEKLGFA-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo aluminum oxalate, dialuminium trioxalate, unii-dq79q766vn, aluminum, tris ethanedioato 2-di, dialuminum oxalate, aluminum oxalate hydrate, dialuminium 3+ trioxalate ion, dialuminium 3+ trioxalate, aluminum oxalate hydrate 10g, dialuminium 3+ ion trioxalate
PubChem CID 93561
Nombre IUPAC dialuminio; oxalato
SMILES [Al+3].[Al+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum oxalate hydrate
Color Blanco
Fórmula lineal Al2(C2O4)3·xH2O
Cantidad 10 g
Índice Merck 14,355
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.02 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo/trozos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum oxalate hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .