Learn More
Haldenwanger™ Navecillas de combustión de óxido de aluminio
Código de producto. 12397008
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
115 x 16 x 9 mm
120 x 30 x 15 mm
160 x 40 x 21 mm
200 x 15 x 15 mm
45 x 11 x 7 mm
75 x 11 x 7 mm
87 x 17 x 9 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
12397008 45 x 11 x 7 mm 1 PCS
12337018 115 x 16 x 9 mm 1 PCS
12347018 120 x 30 x 15 mm cada uno
12357018 160 x 40 x 21 mm 1 PCS
12367018 200 x 15 x 15 mm cada uno
12317018 75 x 11 x 7 mm cada uno
12327018 87 x 17 x 9 mm 1 PCS
7 options
Código de producto. 12397008
Marca: Haldenwanger™ L ALS.SCH.45X11X7
Utilice estas navecillas para una gran variedad de aplicaciones de laboratorio. Las navecillas de combustión de óxido de aluminio Haldenwanger™ son perfectas para la calcinación química, la fundición de metales y la preparación de muestras.
  • Navecillas de óxido de aluminio
  • Gran dureza y resistencia
  • Resistentes al calor y a los productos químicos cáusticos
  • Aptas para un uso continuo hasta 1750 °C
Especificaciones
Tipo Navecilla de combustión
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 45 x 11 x 7 mm
Para utilizar con (aplicación) Para el uso continuo entre 1700 y 1750 °C.
Altura (métrico) 7 mm
Material Óxido de aluminio
Cantidad 1 unidad