missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Desecante de óxido de aluminio, regular, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 11305098
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11305098

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044018.36

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol

Aluminum oxide is used in dessicators ceramics, coating material and electrical insulators. It is an ingredient in sunscreen, sometimes present in cosmetics such as blush, lipstick, and nail polish. Aluminum oxide is the catalyst in the Claus process in hydro desulfurization and some Ziegler-Natta polymerizations. It is widely used as an abrasive, in the automotive industries, cosmetic industries and fiber materials.It is a medium for chromatography in some sodium vapor lamps.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

  • Gases y líquidos secos
  • Los gases incluyen: CO2, acetileno, aire, Ar, etileno, He, H2, N2, O2
  • Los líquidos incluyen: benceno, hexano, aceite, pentano
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 1344-28-1
Fórmula molecular Al2O3
Peso molecular (g/mol) 101.96
Número MDL MFCD00003424
Clave InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Aluminum oxide desiccant
Nombre de nota Regular
Forma física Esferas de 3,2 mm
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Insoluble in water and ethanol.
Nombre IUPAC dialuminio; oxígeno(2-)
Olor Odorless

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado