Learn More
Óxido de aluminio, desecante Drysphere™, con indicador 20 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 2980°C |
| Nombre del producto químico o material | Aluminum oxide, Drysphere™ desiccant |
| Punto de fusión | 2045°C |
| Nombre de nota | With 20% indicator |
| Color | Blanco |
| Forma física | Esferas de 3,175mm |
| Cantidad | 250 g |
| Índice Merck | 14,356 |
| Nombre IUPAC | dialuminio; oxígeno(2-) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 101.96 |
| Mostrar más |