Learn More
Óxido de aluminio, desecante Drysphere™, con indicador 20 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15477155
Óxido de aluminio, desecante Drysphere™, con indicador 20 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15477155
1 kg
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Código de producto. 15477155
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 046126.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1344-28-1
Fórmula molecular Al2O3
Peso molecular (g/mol) 101.96
Número MDL MFCD00003424
Clave InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 2980°C
Nombre del producto químico o material Aluminum oxide, Drysphere™ desiccant
Punto de fusión 2045°C
Nombre de nota With 20% indicator
Color Blanco
Forma física Esferas de 3,175mm
Cantidad 1 kg
Índice Merck 14,356
Nombre IUPAC trioxidandiida de dialuminio(3+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.96
Olor Odorless
Índice de refracción 1.765
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteX21G005 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog Number046126.30,046126.A1
Número de loteX22H007 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog Number046126.30,046126.A1
Número de loteC02X055 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog Number046126.30,046126.A1
Número de loteU28D034 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog Number046126.30,046126.A1
Número de loteS13E062 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog Number046126.30,046126.A1
RUO – Research Use Only
Título del producto
Óxido de aluminio, desecante Drysphere™, con indicador 20 %, Thermo Scientific Chemicals >