Learn More
Óxido de aluminio, desecante Drysphere™, sin indicador, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15417155
Óxido de aluminio, desecante Drysphere™, sin indicador, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417155
1 kg
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Código de producto. 15417155
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 046093.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
Aluminum oxide is used as an adsorbent, desiccating agent, and catalyst, and in the manufacture of dental cements and refractories. Used in protein extraction as a component in the preparation of tissues. Used in bushings, spindles, lapping, polishing, refractory coating for investment casting shells, decorative non-skid tile, and pressure blasting. It is also used in varnishes, for textile impregnation, in cosmetics and as an intermediate in pharmaceutical production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1344-28-1
Fórmula molecular Al2O3
Peso molecular (g/mol) 101.96
Número MDL MFCD00003424
Clave InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 2980°C
Nombre del producto químico o material Aluminum oxide
Punto de fusión 2045°C
Forma física Esferas de 3,175mm
Cantidad 1 kg
Información de solubilidad Slightly soluble in alkaline solutions. Insoluble in water.
Nombre IUPAC trioxidandiida de dialuminio(3+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.96
Envase Frasco de plástico
Índice de refracción 1.765
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteQ18I058 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/04/2022 Catalog Number046093.A1,046093.30
Número de loteC02X031 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog Number046093.A1,046093.30
Número de loteS29E011 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog Number046093.A1,046093.30
Número de loteF11Z021 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog Number046093.A1,046093.30
Número de loteN25H064 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog Number046093.A1,046093.30
RUO – Research Use Only
Título del producto
Óxido de aluminio, desecante Drysphere™, sin indicador, Thermo Scientific Chemicals >