Learn More
Óxido de aluminio, desecante Drysphere™, sin indicador, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 2980°C |
Nombre del producto químico o material | Aluminum oxide, Drysphere™ desiccant |
Punto de fusión | 2045°C |
Nombre de nota | Without indicator |
CAS | 1344-28-1 |
Color | Blanco |
Forma física | Esferas de 6,35mm |
Cantidad | 100 g |
Fórmula molecular | Al2O3 |
Fórmula lineal | Al2O3 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
W18G013 | Certificado de análisis | 06/09/2024 | 046172.22 |
W14E006 | Certificado de análisis | 14/08/2024 | 046172.22 |
X21G006 | Certificado de análisis | 01/08/2024 | 046172.22 |
C03X013 | Certificado de análisis | 22/11/2021 | 046172.22 |
W14E006 | Certificado de análisis | 22/11/2021 | 046172.22 |